Anti-TSKS Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
A novel putative serine/threonine kinase substrate gene (TSKS, for testis-specific kinase substrate) is likely the human homolog of the mouse testis-specific serine kinase substrate gene. TSKS exhibits high levels of expression exclusively in human testicular tissue. The expression of TSKS is downregulated in cancerous testicular tissue, in comparison to adjacent normal tissue. These observations suggest a role of TSKS in testicular physiology, most probably in the process of spermatogenesis or spermiogenesis.
Type: Primary
Antigen: TSKS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116660 Blocked
Codice articolo fornitore:: PA116660
Codice articolo locale:: PIEAPA116660
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene TSKS
Nome antigene Testis specic kinase substrate
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Immunochimica Yes
Sinomini antigene TSKS1, TSSKS, STK22S1
ID gene 60385
Formato whole serum
Immunogeno Residues 577-592 of the human TSKS protein
Forma Liquid
Tampone di conservazione whole serum, 0.02% sodium azide
Temperatura di conservazione Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità