Anti-Kallikrein 13 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
Kallikreins are a subgroup of serine proteases and are implicated in carcinogenesis. The novel KLK gene, KLK-L4, is expressed in a variety of tissues including prostate, salivary gland, breast, and testis. Its expression is regulated by steroid hormones in breast cancer cell lines may be involved in the pathogenesis and/or progression of breast cancer.
Type: Primary
Antigen: Kallikrein 13
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG PIEAPA116656 Blocked
Codice articolo fornitore:: PA116656
Codice articolo locale:: PIEAPA116656
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene Kallikrein 13
Nome antigene Kallikrein L4
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Immunochimica Yes
Sinomini antigene KLKL4
ID gene 26085
Concentrazione 1 mg/ml
Immunogeno Residues 262-277 [IRKYETQQQKWLKGPQ] of the human KLK-L4 protein.
Purificazione Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Tampone di conservazione PBS, 0.02% sodium azide
Temperatura di conservazione Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità