Anti-SFRP5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
Human secreted frizzled-related protein 5 (SFRP5), which appears to act by modulating Wnt signal transduction. Wnts have been implicated in embryonic induction, cell fate determination, control of cell polarity and malignant transformation.
Type: Primary
Antigen: SFRP5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG PIEAPA116643 Blocked
Codice articolo fornitore:: PA116643
Codice articolo locale:: PIEAPA116643
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene SFRP5
Nome antigene Secreted Frizzled-Related Protein 5
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Immunochimica Yes
Immunofluorescenza Yes
Sinomini antigene Secreted Frizzled Related Protein 5
ID gene 6425
Concentrazione 1 mg/ml
Immunogeno Synthetic peptide: A(25) P A R C E E Y D Y Y G W Q(38)
Purificazione Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Tampone di conservazione PBS, 0.02% sodium azide
Temperatura di conservazione Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità