Anti-p14ARF Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
p14ARF tends to run slightly higher than the theoretical MW of 14 kDa. Suggested positive control: BT549 cells or HeLa whole cell extract, antigen standard for CDKN2A (transient overexpression lysate). The INK4a-ARF locus is comprised of two tumor suppressors, p16INK4a and p14ARF. These two proteins are encoded through differential splicing of alternative first exons. The p16INK4a (exon 1alpha) protein inhibits the cyclin D-dependent kinases (CDK) that control the phosphorylation of the Rb protein and cell proliferation. The p14ARF gene product complexes with the MDM2 protein within the nucleus, thus modulating the activity of the p53 protein. P14ARF is a potent tumor suppressor in the presence of wild-type p53, while mutant p53 substantially reduces growth inhibition by p14ARF.
Type: Primary
Antigen: p14ARF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116639 Blocked
Codice articolo fornitore: PA116639
Codice articolo locale: PIEAPA116639
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene p14ARF
Nome antigene Cyclin-dependent kinase inhibitor 2A
Reattività Mouse, Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Sinomini antigene CDKN2, Cyclin dependent ki, CDK4 inhibitor p16INK4, CMM2, Cyclin dependent kinase inhibitor 2A, CDK4I, ARF, Cell cycle negative regulator beta, CDKN2A
ID gene 1029, 12578
Concentration 1 mg/ml
Immunogen A synthetic peptide made to a portion of human p14ARF (between residues 50-150) .
Purification Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Tampone di conservazione PBS, 0.05% sodium azide
Temperatura di conservazione -20°C or -80°C if preferred
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità