Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Anti-VEGF Receptor 2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fornitore: Thermo Scientific
The target sequence has 100% sequence homology with mouse and rat. Suggested positive control: HUVEC lysate, antigen standard for KDR (transient overexpression lysate). VEGF receptor 2 is a member of a receptor tyrosine kinase family whose activation plays an essential role in a large number of biological processes such as embryonic development, wound healing, cell proliferation, migration and differentiation. Like other growth factor receptors, upon ligand binding VEGF receptor 2 dimerises and is autophosphorylated on multiple tyrosine residues. These sites can be involved in the regulation of kinase activity or serve as binding sites for SH2 and phosphotyrosine binding containing signaling proteins. Phosphorylation of Tyrosines 1054 and 1059 in the activation loop is required for activation of VEGF receptor 2 and its intrinsic tyrosine kinase activity.

Type: Primary
Antigen: VEGF Receptor 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse




 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116613 Blocked
Codice articolo fornitore: PA116613
Codice articolo locale: PIEAPA116613
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.

Specifiche

Antigene VEGF Receptor 2
Nome antigene Kinase insert Domain receptor
Reattività Human, Mouse
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Sinomini antigene VEGFR2, VEGFR-2, 6130401C07, sVEGFR-2, Krd-1, CD309, Ly73, Flk-1, Flk1, KDR
ID gene 16542, 3791
Concentrazione 2.6 mg/ml
Immunogeno A synthetic peptide made to an internal region of the murine VEGFR2 protein sequence (between residues 1200-1300).
Purificazione Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Tampone di conservazione tris glycine, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide
Temperatura di conservazione 4° C, do not freeze
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità