Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Anti-VEGF Receptor 1/2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fornitore: Thermo Scientific
The target sequence has 100% sequence homology with mouse and rat. Receptors for VEGF, VEGFB and PGF have a tyrosine-protein kinase activity. The VEGF-kinase ligand/receptor signaling system plays a key role in vascular development and regulation of vascular permeability. VEGF and its high-affinity binding receptors, the tyrosine kinases FLK1 and FLT1, are thought to be important for the development of embryonic vasculature. It has been shown that an alternately spliced form of FLT1 produces a soluble protein, termed sFLT1, which binds vascular endothelial growth factor with high affinity, playing an inhibitory role in angiogenesis.

Type: Primary
Antigen: VEGF Receptor 1/2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human




 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116612 Blocked
Codice articolo fornitore: PA116612
Codice articolo locale: PIEAPA116612
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.

Specifiche

Antigene VEGF Receptor 1/2
Nome antigene VEGF Receptor 1, 2
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Sinomini antigene VEGFR1, Tyrosine-protein kinase FRT, Vascular permeability factor receptor, Tyrosine-protein kinase receptor FLT, Flt-1, VEGFR 1, VEGFR2
ID gene 14254, 3791, 2321
Concentrazione 1 mg/ml
Immunogeno A synthetic peptide made to an internal region of the murine VEGFR1 (residues 800-900): 87% identity to the VEGFR-2 protein
Purificazione Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Tampone di conservazione tris glycine, 150mM NaCl, 0.05% sodium azide
Temperatura di conservazione 4° C, do not freeze
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità