Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Anti-NSP5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fornitore: Thermo Scientific
The target sequence has 83% sequence homology with mouse and rat. Suggested positive control: HeLa whole cell extract, Hela whole cell extract. NSP type 5alpha/3alpha is a novel structure protein that may play a role in nuclear function during cell division. It is also highly expressed in certain tumor cell lines, suggesting that it may serve as a good tumor marker.

Type: Primary
Antigen: NSP5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human




 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116609 Blocked
Codice articolo fornitore: PA116609
Codice articolo locale: PIEAPA116609
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.

Specifiche

Antigene NSP5
Nome antigene NSP 5 alpha 3 alpha
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Sinomini antigene NSP 5 alpha 3 alpha, Specc1, NSP5a3a, HCMOGT-1, NSP5alpha3alpha
ID gene 92521
Concentrazione 1 mg/ml
Immunogeno An internal synthetic peptide made to the human NSP5a3a protein sequence (between residues 1-100).
Purificazione Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Tampone di conservazione tris citrate, 0.1% sodium azide, pH 7-8
Temperatura di conservazione 4° C, do not freeze
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità