Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Anti-PINK1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fornitore: Thermo Scientific
Phosphatase and Tensin Homolog (PTEN) dephosphorylates lipids. Malfunctions in this contribute to many human cancers. PTEN induced putative kinase 1 (Pink1) was first discovered when researching the PTEN signaling pathway, thus Pink1 is also involved in many human cancers. It is found in the mitochondria and its homozygous C-terminus mutation has been implicated in the early development of Parkinson's disease.

Type: Primary
Antigen: PINK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Human, Rat




 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116604 Blocked
Codice articolo fornitore: PA116604
Codice articolo locale: PIEAPA116604
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.

Specifiche

Antigene PINK1
Nome antigene PTEN-Induced Putative Kinase 1
Reattività Mouse, Rat, Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
Sinomini antigene BC 100-PINK1 (formerly part, PTEN-induced putative kinase protein 1, BRPK, Pink1, PARK6, Serine/threonin-protein kinase PINK1 mitochondria [precursor]
ID gene 68943, 65018
Concentrazione 1 mg/ml
Immunogeno Synthetic peptide corresponding to the N-terminal residues 1-50 of human PINK1.
Purificazione Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Tampone di conservazione tris citrate, 0.1% sodium azide, pH 7-8
Temperatura di conservazione 4° C, do not freeze
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
 

Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno

Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.

ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI