Anti-Phospho-CREB (Ser121) Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
Suggested positive control: antigen standard for CREB1 (transient overexpression lysate). Cyclic AMP Response Element Binding protein (CREB) is a basic / leucine zipper transcription factor that binds the cyclic AMP response element (CRE) and activates transcription in response to a variety of extracellular signals including neurotransmitters, hormones, membrane depolarization, and growth and neurotrophic factors. CREB is also regulated by DNA-damaging stimuli and is directly phosphorylated on Ser-121 by the ataxia-telangiectasia-mutated protein kinase, ATM in response to ionizing radiation.
Type: Primary
Antigen: Phospho-CREB (Ser121)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116589 Blocked
Codice articolo fornitore: PA116589
Codice articolo locale: PIEAPA116589
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene Phospho-CREB (Ser121)
Nome antigene cAMP responsive element binding protein 1
Reattività Mouse, Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western blot Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Sinomini antigene Active transcription factor CREB, MGC9284, CREB1, cAMP responsive element binding protein 1, Transactivator protein
ID gene 1385, 12912
Modifica Phosphorylated: Ser121
Concentrazione 0.3 mg/ml
Immunogeno A phospho-peptide spanning the Ser-121 phosphorylation site of human CREB.
Purificazione Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Tampone di conservazione tris, 50% glycerol, 0.05% sodium azide
Temperatura di conservazione -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI