Anti-CTR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
Suggested positive control: human breast cancer and kidney tissue. The trace metal copper (Cu) plays a crucial role in mammalian cells as a cofactor for many enzymes. Cu-related genetic diseases, such as Menkes disease and Wilson disease, arise from a lack of Cu homeostasis in mammalian cells. CTR1 is a high-affinity copper-uptake protein. The C-terminal domain is similar to the Raf family of protein kinases, but it's first two-thirds encodes a novel protein domain. CTR1 provides the primary avenue for copper uptake in mammalian cells, thereby, affecting Cu homeostasis and embryonic development.
Type: Primary
Antigen: CTR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat, Porcine, Mouse, Xenopus laevis, Zebrafish
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116586 Blocked
Codice articolo fornitore:: PA116586
Codice articolo locale:: PIEAPA116586
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene CTR1
Nome antigene Copper Transporter 1
Reattività Zebrafish, Rat, Mouse, Porcine, Human, Xenopus laevis
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western blot Yes
Immunochimica Yes
Immunofluorescenza Yes
Sinomini antigene COPT1, solute carrier family 31 (copper tansporters) member 1, copper transporter 1, hCTR1, CTR1
ID gene 171135, 397186, 1317, 403028, 20529, 379422
Concentrazione 1 mg/ml
Immunogeno Synthetic peptide of C-terminal region of human CTR1.
Purificazione Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Tampone di conservazione tris phosphate, tris citrate, 0.1% sodium azide, pH 7-8
Temperatura di conservazione 4° C, do not freeze
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità