Anti-ATP7B Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
This antibody does not react with mouse samples. ATP7b is an important protein for copper transport and elimination of excess copper from the body. ATP7b transports metals in and out of cells using ATP. There are 3 known isoforms of the ATP7b gene; A is found in the liver, kidney, and brain, the shorter form B is found in brain tissue, and the third isoform, known as WND/140 KDA is found in mitochondria. Mutations in the ATP7b gene can cause Wilson's disease, an inherited disorder causing copper poisoning in the brain and liver.
Type: Primary
Antigen: ATP7B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat, Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116584 Blocked
Codice articolo fornitore: PA116584
Codice articolo locale: PIEAPA116584
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene ATP7B
Nome antigene ATPase, Cu++ transporting, beta polypeptide
Reattività Human, Rat
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Sinomini antigene WND, WC1, WD, PWD, RP11-327P2.3
ID gene 540, 24218
Concentrazione 1.03 mg/ml
Immunogeno Synthetic peptide corresponding to an internal sequence near the C-terminus of human ATP7b.
Purificazione Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Tampone di conservazione tris citrate, 0.1% sodium azide, pH 7-8
Temperatura di conservazione 4° C, do not freeze
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità