Anti-ATP7B Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
Prior to immunostaining paraffin tissues, antigen retrieval with sodium citrate buffer (pH 6.0) is recommended. Suggested positive control: HuH7 hepatocarcinoma cell extracts, antigen standard for ATP7B (transient overexpression lysate). ATP7b is an important protein for copper transport and elimination of excess copper from the body. ATP7b transports metals in and out of cells using ATP. There are 3 known isoforms of the ATP7b gene; A is found in the liver, kidney, and brain, the shorter form B is found in brain tissue, and the third isoform, known as WND/140 KDA is found in mitochondria. Mutations in the ATP7b gene can cause Wilson's disease, an inherited disorder causing copper poisoning in the brain and liver.
Type: Primary
Antigen: ATP7B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat, Mouse
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116583 Blocked
Codice articolo fornitore: PA116583
Codice articolo locale: PIEAPA116583
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene ATP7B
Nome antigene ATPase, Cu++ transporting, beta polypeptide
Reattività Mouse, Human, Rat
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Sinomini antigene WC1, WD, PWD, RP11-327P2.3, WND
ID gene 11979, 540, 24218
Concentrazione 1 mg/ml
Immunogeno Synthetic peptide made to an internal sequence nearer the N-terminus of human ATP7b.
Purificazione Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Tampone di conservazione tris citrate, 0.02% sodium azide, pH 7-8
Temperatura di conservazione 4° C, do not freeze
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI