Anti-ATRIP Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
Suggested positive control: Hela whole cell extract, antigen standard for ATRIP (transient overexpression lysate). ATRIP is an 86 kDa protein that is phosphorylated by ATR, regulates ATR expression, and is an essential component of the DNA damage checkpoint pathway. It localizes to the intranuclear foci after DNA damage or inhibition of replication.
Type: Primary
Antigen: ATRIP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µl PIEAPA116582 Blocked
Codice articolo fornitore:: PA116582
Codice articolo locale:: PIEAPA116582
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene ATRIP
Nome antigene ATR-interacting protein
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western blot Yes
Immunoprecipitazione Yes
Sinomini antigene Deoxyribonuclease III, ATRIP, ATR interacting protein, Three Prime Repair Exonuclease 1, 3' Repair Exonuclease 1, DRN3, FLJ12343, TREX1
ID gene 84126
Concentrazione 1 mg/ml
Immunogeno A synthetic peptide derived from a sequence between amino acids 500-550 of the human ATRIP protein (aka TREX1) [Gene ID 11277].
Purificazione Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Tampone di conservazione PBS, 50% glycerol, 0.1% sodium azide
Temperatura di conservazione 4° C, do not freeze
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità