Anti-CYR61 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
This antibody is predicted to react with rat and mouse based on 88% sequence homology. Suggested positive control: antigen standard for CYR61 (transient overexpression lysate), MDA-MB-231 breast cancer cell lysate. CYR61 is a cysteine-rich, heparin-binding, growth factor belonging to the CCN family of secreted regulatory proteins. It stimulates chondrogensis and angiogenesis, playing an important role in cartilage and bone formation, as well as tumor growth and vascularization.
Type: Primary
Antigen: CYR61
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116579 Blocked
Codice articolo fornitore:: PA116579
Codice articolo locale:: PIEAPA116579
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene CYR61
Nome antigene Insulin-like Growth Factor-binding Protein 10
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western Blot Yes
Immunochimica Yes
Immunofluorescenza Yes
Neutralizzazione Yes
Sinomini antigene Cysteine-rich angiogenic induce 61, GIG1, insulin-like growth factor-binding protein 10, IGFBP10, CCN1
ID gene 3491
Concentrazione 1 mg/ml
Immunogeno A synthetic peptide made to the human CYR61 protein sequence (between residues 150-250).
Purificazione Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Tampone di conservazione PBS, 0.02% sodium azide
Temperatura di conservazione 4° C, do not freeze
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità