Anti-PHD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
Suggested positive control: antigen standard for EGLN2 (transient overexpression lysate), Hela whole cell lysate, HeLa and MEF extracts, MEF whole cell lysate. HIF prolyl hydroxylase 1 (HPH-3)is a prolyl hydroxylase that modifies HIF-alpha. Classic prolyl hydroxylases are found in the endoplasmic reticulum and modify collagen, whereas HIF is an intracellular protein and the HPH sites do not resemble those modifying collagen. HIF is a transcriptional complex that plays a critical role in oxygen homeostasis. HPH is an essential component of the pathway through which cells sense oxygen. In the presence of oxygen, HPHs convert specific prolyl residues in HIF-alpha to hydroxyproline, leading to HIF-alpha destruction. Low oxygen levels, sensed at the cellular level, cause the HIF conversion to be reduced so that HIF is stable and there is increased angiogenesis.
Type: Primary
Antigen: PHD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µl PIEAPA116569 Blocked
Codice articolo fornitore:: PA116569
Codice articolo locale:: PIEAPA116569
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene PHD1
Nome antigene HIF Prolylhydroxylase 1
Reattività Mouse, Rat, Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western blot Yes
Immunochimica Yes
Immunofluorescenza Yes
Sinomini antigene prolyl hydroxylase domain-containing protein, HIF-P4H 1, estrogen-induced tag 6, EGL nine (C.elegans) homolog 2, EGLN2, P4H1, HIF prolyl hydroxylase 1
ID gene 112398, 308457, 112406
Concentrazione 1 mg/ml
Immunogeno A region between residue 350 and the C-terminus (residue 407) of human Prolyl Hydroxylase Domain-Containing Protein 1
Purificazione Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Tampone di conservazione tris citrate, 0.1% sodium azide, pH 7-8
Temperatura di conservazione 4° C, do not freeze
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità