Anti-53BP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
Human has been tested in WB, IHC-P and ICC/IF, mouse and goat have only been tested in ICC/IF. Suggested positive control: U205, 293T, MO59K cell lysates and MEF lysates . P53-binding protein 1 (53BP1) plays a critical role in tumor suppression and is a putative substrate of ATM kinase. Upon DNA damage, it is phosphorylated and relocalizes to the presumptive sites of damage, specifically, double-strand breaks. This also suggests a role in DNA repair, maintaining genomic stability.
Type: Primary
Antigen: 53BP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Goat, Human, Fish, Mouse, Primates, Rat
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116565 Blocked
Codice articolo fornitore: PA116565
Codice articolo locale: PIEAPA116565
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene 53BP1
Nome antigene Tumor suppressor p53-binding protein 1
Reattività Human, Rat, Primates, Mouse, Fish, Goat
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
ChIP Yes
Sinomini antigene TP53BP1, p202
ID gene 7158, 27223
Concentrazione 1 mg/ml
Immunogeno The epitope recognized by this antibody maps to a region between residues 350 and 400 of human tumor protein p53 binding protein 1 using the numbering given in entry NP_005648.1 (GeneID 7158).
Purificazione Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Tampone di conservazione PBS, 0.05% sodium azide
Temperatura di conservazione 4° C, do not freeze
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI