Anti-RAD9 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
In Western blot, a band is seen at approximately 42 kDa, however multiple bands may be seen between ~40-60 kDa, depending on phosphorylation of the protein. Suggested positive control: antigen standard for RAD9A (transient overexpression lysate), Osteocarcinoma (U2OS) cell lysate. Human Rad 9 is a homologue of Schizosaccharomyces pombe Rad 9 protein and plays a critical role in cell cycle checkpoint control.
Type: Primary
Antigen: RAD9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µL 50 µl PIEAPA116553 Blocked
Codice articolo fornitore:: PA116553
Codice articolo locale:: PIEAPA116553
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene RAD9
Nome antigene RAD9 Checkpoint Clamp Component A
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western blot Yes
Immunochimica Yes
Immunofluorescenza Yes
Sinomini antigene Cell cycle checkpoint control protein, RAD9 homolog, RAD 9 (S pombe) homolog, RAD9 homolog A, RAD9A
ID gene 5883
Immunogeno Fusion protein of full length human Rad 9 protein.
Purificazione Protein G
Forma Liquid
Tampone di conservazione tris glycine, 0.15M NaCl, 0.1% sodium azide
Temperatura di conservazione Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità