Anti-FANCD2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
In Western blot, this antibody should recognize a band at ~166 kDa (post-translationally modified form). Additional bands may be seen at lower molecular weights. In immunofluorescence, this has been tested in human MMC and IR-treated MEF cells.Suggested positive control: Hela whole cell extract. Fanconi anemia (FANC) is a human autosomal-recessive cancer susceptibility disorder characterized by congenital defects, progressive bone marrow failure, and cellular hypersensitivity to mitomycin C (MMC). The FANC subunit D2 protein is vital for cellular resistance to DNA cross-linking and the arrest of DNA synthesis after ionizing radiation. DNA damage activates the monoubiquitination of FANCD2, targeting nuclear foci containing the BRCA1 protein.
Type: Primary
Antigen: FANCD2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Primates, Mouse
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µL 50 µl PIEAPA116548 Blocked
Codice articolo fornitore: PA116548
Codice articolo locale: PIEAPA116548
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene FANCD2
Nome antigene Fanconi Anemia Complementation Group D2
Reattività Primates, Mouse, Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Sinomini antigene FACD, FANCONI PANCYTOPENIA TYPE 4, FANCONI ANEMIA COMPLEMENTATION GROUP D, FAD, FA4, FAD2, FANCD
ID gene 2177, 211651
Concentrazione 1 mg/ml
Immunogeno Human FANCD2 fusion protein (N-terminal fragment).
Purificazione Affinity chromatography
Form Liquid
Tampone di conservazione PBS, 0.05% sodium azide
Temperatura di conservazione -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI