Anti-IREB2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
This antibody is predicted to work in human based on 100% sequence homology, however preliminary data shows poor reactivity against human protein. This antibody also has 72% sequence homology with rat. Suggested positive control: 3T3 whole cell lysate. Iron regulatory protein 2 (IRP2) is a central post-transcriptional regulator of cellular and systemic iron metabolism. It is a cytosolic RNA-binding protein that binds to stem-loop structures. IRP2 is regulated by iron-mediated proteolysis. Hypoxia is important for normal tissue physiology as well as being a component of several pathophysiological conditions, including heart and cerebrovascular diseases and tumor growth. Because iron and oxygen are closely related, IRP2 also plays a role during hypoxia (low oxygen).
Type: Primary
Antigen: IREB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116543 Blocked
Codice articolo fornitore:: PA116543
Codice articolo locale:: PIEAPA116543
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene IREB2
Nome antigene Iron-responsive Element Binding Protein 2
Reattività Mouse, Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western blot Yes
Immunofluorescenza Yes
Sinomini antigene Iron-responsive element binding protein 2, IRE-BP 2, Iron regulatory protein 2
ID gene 64602
Concentrazione 1 mg/ml
Immunogeno Synthetic peptide corresponding to the N-terminal residues 1-100 of human IRP2 (UniProt P48200).
Purificazione Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Tampone di conservazione tris glycine, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide
Temperatura di conservazione Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità