Anti-RAD17 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
Suggested positive control: antigen standard for RAD17 (transient overexpression lysate). Signals originating from damaged DNA activate checkpoint pathways and target the mitotic apparatus via a number a distinct mechanisms. These checkpoints link damage to DNA with the components of the cell cycle through signal transduction systems. In mammals, five genes have been identified as components of DNA damage-induced checkpoint pathways: ATM, p53, p21/WAF1/CIP1, hCHK1, and 14-3-3sigma. When overexpressed in mammalian cells, hRAD17 activates p53 and causes an accumulation of G1 phase cells, suggesting an involvement of the hRAD17 gene in this checkpoint pathway.
Type: Primary
Antigen: RAD17
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG PIEAPA116538 Blocked
Codice articolo fornitore: PA116538
Codice articolo locale: PIEAPA116538
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene RAD17
Nome antigene RAD17 homolog
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western blot Yes
Flow cytometry Yes
Sinomini antigene HRAD17, Cell cycle checkpoint protein, Rad17 like protein, RF C activator 1 homolog, RAD17Sp, Rad24, R24L, RAD17 homolog
ID gene 5884
Concentrazione 1 mg/ml
Immunogeno Synthetic peptide made to a N-terminal region of human RAD 17.
Purificazione Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Tampone di conservazione PBS, 0.01% sodium azide
Temperatura di conservazione Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità