Anti-RAD51D Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
This antibody does not react with mouse samples. Suggested positive control: antigen standard for RAD51L3 (transient overexpression lysate), Hela whole cell extract. Five human RAD 51 homologues have been identified: XRCC2, XRCC3, RAD51B, RAD51C, and RAD51D. Each of these homologues interacts with one or more of the others, with all of the proteins involved in one complex or multiple smaller complexes. RAD51D interacts with XRCC2 and RAD51C. RAD51D's expression pattern and sequence similarity to other RAD51 family members most likely make it part of a complex of proteins required for DNA repair and meiotic recombination.
Type: Primary
Antigen: RAD51D
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116536 Blocked
Codice articolo fornitore: PA116536
Codice articolo locale: PIEAPA116536
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene RAD51D
Nome antigene RAD51 paralog D
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Sinomini antigene RAD51 like 3 (S. cerevisiae), Trad, R51H3, RAD51L3
ID gene 5892
Concentrazione 1 mg/ml
Immunogeno A peptide from human RAD 51D (homologue 4).
Purificazione Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Tampone di conservazione PBS, 0.02% sodium azide
Temperatura di conservazione -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI