Anti-XRCC3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
This antibody is specific for XRCC3; no cross-reactivity was observed with XRCC2, RAD51, RAD51B, RAD51C, or RAD51D. This antibody is not recommended for ICC/IF applications. Suggested positive control: antigen standard for XRCC3 (transient overexpression lysate), TK6 lysates and 100 ug HeLa lysates. Five human RAD51 homologs have been identified: XRCC2, XRCC3, RAD51B, RAD51C, and RAD51D. Each of these homolgs interacts with one or more of the others, with all of the proteins involved in one complex or multiple smaller complexes. XRCC3 (x-ray cross complementing) was first identified as a human gene complementing the DNA damage sensitivity, chromosonal instability and impaired growth of the mutant hamster cell line irs1SF. This fact coupled with XRCC3 being a member of the RAD51 gene family have implied a role in the repair of DNA damage by homologous recombination.
Type: Primary
Antigen: XRCC3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116535 Blocked
Codice articolo fornitore:: PA116535
Codice articolo locale:: PIEAPA116535
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene XRCC3
Nome antigene X-ray Repair Complementing Defective Repair in Chinese Hamster cells 3
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western blot Yes
Immunoprecipitazione Yes
Sinomini antigene X ray repair cross complementing protein 3, DNA repair protein XRCC3, X ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 3
ID gene 7517
Concentrazione 1 mg/ml
Immunogeno A synthetic partial peptide of human XRCC3.
Purificazione Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Tampone di conservazione PBS, 0.05% sodium azide
Temperatura di conservazione -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità