Anti-Cripto Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
In Western blot a band is seen at ~18 kDa representing the core form of Cripto1, and at ~36 kDa reporesenting the glycosylated/ post-translationally modified form. Suggested positive control: MDA-MB231 (human breast cancer) lysates. The cripto gene is expressed both in ES cells and during the early phases of embryo development, while, in the adult, it is reactivated in a wide range of epithelial cancers.
Type: Primary
Antigen: Cripto
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116534 Blocked
Codice articolo fornitore: PA116534
Codice articolo locale: PIEAPA116534
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene Cripto
Nome antigene Teratocarcinoma-derived growth factor 1
Reattività Human, Mouse
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Sinomini antigene TDGF1, Cripto-1 Growth Factor, CRGF, Cripto-3, TDGF2, Teratocarcinoma-derived growth factor 1
ID gene 6997, 21667
Concentrazione 1.0 mg/ml
Immunogeno A synthetic peptide made to an N-terminal portion of the murine cripto protein sequence (between residues 1-50).
Purificazione Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Tampone di conservazione tris glycine, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide
Temperatura di conservazione Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI