Anti-Cripto Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
This antibody is predicted to react with mouse based on 93% sequence homology. The cripto gene is expressed both in ES cells and during the early phases of embryo development, while, in the adult, it is reactivated in a wide range of epithelial cancers.
Type: Primary
Antigen: Cripto
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116533 Blocked
Codice articolo fornitore: PA116533
Codice articolo locale: PIEAPA116533
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene Cripto
Nome antigene Teratocarcinoma-derived growth factor 1
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Sinomini antigene TDGF1, CRGF, Cripto-3, Teratocarcinoma-derived growth factor 1, Cripto-1 Growth Factor, TDGF2
ID gene 21667, 6997
Concentrazione 1 mg/ml
Immunogeno A synthetic peptide made to an internal portion of the human cripto protein sequence (between residues 100-150).
Purificazione Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Tampone di conservazione tris glycine, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide
Temperatura di conservazione 4° C, do not freeze
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità