Anti-RAD50 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
This antibody is not recommended for ICC/IF applications. Suggested positive control: antigen standard for RAD50 (transient overexpression lysate). Rad 50, a 153kDa protein involved in DNA double strand break repair, is associated with Mre11 and p95 (Nibrin) to form a multiprotein complex involved in the double strand break repair process. Upon DNA damage, Rad50 and Mre11 redistribute and are co-localized within the nucleus of damaged cells.
Type: Primary
Antigen: RAD50
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Human, Hamster
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116531 Blocked
Codice articolo fornitore:: PA116531
Codice articolo locale:: PIEAPA116531
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene RAD50
Nome antigene RAD50 homolog
Reattività Human, Hamster, Mouse
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western blot Yes
Immunoprecipitazione Yes
Sinomini antigene RAD50 2, RAD50 homolog (S cerevisiae), RAD50 PEN, Rad50l, Truncated RAD50 protein, Mrell, hRad50, hsRAD50
ID gene 10111, 100755349, 19360
Formato whole serum
Immunogeno c-terminal mRad 50 (604 amino acids).
Forma Liquid
Tampone di conservazione whole serum, 0.02% sodium azide
Temperatura di conservazione 4° C, do not freeze
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità