Anti-BMAL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
Suggested positive control: 5 ul of reticulocyte lysate translated hMOP3 protein, antigen standard for ARNTL (transient overexpression lysate). MOP3 (BMAL1), a general dimerization partner for a subset of the bHLH-PAS (basic-helix-loop-helix-PER-ARNT-SIM) superfamily of transcription regulators, is involved in circadian rhythm generation. MOP3 interacts with MOP4, CLOCK, hypoxia-inducible factor-1 alpha and -2 alpha. This interaction appears to be distinct from that of the more characterized general partner, ARNT (HIF-1Beta).
Type: Primary
Antigen: BMAL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
400 µL 400 µl PIEAPA116516 Blocked
Codice articolo fornitore: PA116516
Codice articolo locale: PIEAPA116516
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene BMAL1
Antigen name Ayl hydrocarbon Receptor nuclear translocator-like
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ChIP Yes
Antigen synonyms MOP3, PASD3, BMAL1, JAP3, bHLHe5, TIC, MGC47515, BMAL1c
ID gene 406
Formato whole serum
Immunogeno Recombinant protein corresponding to residues 294-624 of human BMAL1.
Forma Liquid
Tampone di conservazione whole serum, 0.02% sodium azide
Temperatura di conservazione 4° C, do not freeze
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità