Anti-HIF2A Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
Suggested positive control: Cos7 CoCl2-treated nuclear extract, PC12 nuclear extracts. Hypoxia contributes significantly to the pathophysiology of major categories of human disease, including myocardial and cerebral ischemia, cancer, pulmonary hypertension, congenital heart disease and chronic obstructive pulmonary disease. HIF-2 alpha is predominantly expressed in highly vascularized tissues of adult humans and endothelial cells of the embryonic and adult mouse, whereas HIF-1alpha functions primarily in extravascular tissues. HIF-2 alpha is also a potent activator of the tie-2 gene, which is known to be selectively expressed in endothelial cells.
Type: Primary
Antigen: HIF2A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Fish, Hamster, Primates, Mouse, Rat, Ovine
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116510 Blocked
Codice articolo fornitore: PA116510
Codice articolo locale: PIEAPA116510
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene HIF2A
Nome antigene endothelial PAS domain Protein 1
Reattività Hamster, Human, Ovine, Rat, Mouse, Fish, Primates
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Gel shift Yes
Flow cytometry Yes
ChIP Yes
Sinomini antigene Endothelial pas domain protein 1, MOP2, Member of pas superfamily 2, Hypoxia inducible Factor 2 alpha
ID gene 2034, 29452, 13819
Concentrazione 1 mg/ml
Immunogeno A peptide derived from the C-terminus of mouse/human HIF-2 alpha protein.
Purificazione Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Tampone di conservazione PBS, 0.05% sodium azide
Temperatura di conservazione 4° C, do not freeze
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità