Anti-NUDT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
The target sequence has 91% sequence homology with mouse and rat. Suggested positive control: Hela whole cell extract, antigen standard for NUDT1 (transient overexpression lysate). Oxygen radicals damage chromosomal DNA causing cell death and inducing mutations. Among the various classes of DNA damage caused by oxygen radicals, an oxidized form of guanine base (8-oxoguanine) appears to be important as it can pair with cytosine and adenine and G:C to T:A transversion mutation occurs. A significant amount of 8-OxoG is formed in the chromosomal DNA of mammalian cells, with most damaged nucleotides excised from the DNA and excreted in the urine. Along with 8-oxoG being present in oxidatively damaged DNA, 8-oxo-deoxyguanosine (8-oxo-dGTP) is formed in the nucleotide pool during normal cellular metabolism and following oxidative stress. The 8-oxo-dGTP nucleotide can be incorporated in DNA during polymerization and can result in a mispairing unless repaired. MTH converts 8-oxo-dGTP in the nucleotide pool to the monophosphate and prevents the misincorporation of 8-oxo-dGTP into DNA (Figure courtesy of Dr. Mark Kelley). MTH also recognizes 8-oxo-rGTP, which could incorporate into RNA during gene transcription leading to missense or nonsense protein production.
Type: Primary
Antigen: NUDT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat, Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
200 µL 200 µl PIEAPA116507 Blocked
Codice articolo fornitore: PA116507
Codice articolo locale: PIEAPA116507
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene NUDT1
Nome antigene 7,8-dihydro-8-oxoguanine triphosphatase
Reattività Rat, Human, Mouse
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Sinomini antigene NUDT1, Nucleoside Diphosphate Linked Moiety X Motif 1, NUDIX Motif 1
ID gene 4521, 17766, 117260
Concentrazione 1 mg/ml
Immunogeno A c-terminal peptide derived from the human MTH1 conjugated to KLH.
Purificazione Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Tampone di conservazione PBS, 0.02% sodium azide
Temperatura di conservazione -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI