Anti-OGG1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
Suggested positive control: Jurkat whole cell extracts. 8-hydroxyguanine, a form of oxidative DNA damage induced by free radicals, causes G:C to T:A transversion. In E. Coli, three DNA repair enzymes exist to prevent the mutagenic effects of 8-hydroxyguanine. One of these enzymes, MutM, was found to have a functional yeast (yOgg1) and human (hOgg1) homologue. hOgg1 proteins efficiently released the 8-hydroxyguanine opposite the pyrimidine from DNA and cleaved the AP site in a manner similar to bacterial and yeast enzymes. Genetic backgrounds in control of the repair of damaged DNA are involved in the susceptibility to cancer development. The hOgg1 gene has been mapped to region 3p26.2, a region showing loss of heterozygosity (LOH) in a variety of cancers. In particular, 3p25-p26 is a common LOH region in lung cancer.
Type: Primary
Antigen: OGG1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Primates, Mouse, Rat, Human
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116505 Blocked
Codice articolo fornitore:: PA116505
Codice articolo locale:: PIEAPA116505
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene OGG1
Nome antigene 8-Oxoguanine glycosylase
Reattività Rat, Mouse, Primates, Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Immunochimica Yes
Immunoprecipitazione Yes
Immunofluorescenza Yes
Citometria a flusso Yes
Sinomini antigene OGH1, MUTM, HMMH, HOGG1
ID gene 81528, 18294, 4968
Concentrazione 1 mg/ml
Immunogeno A peptide derived from the human Ogg1 (within amino acids 1-100).
Purificazione Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Tampone di conservazione PBS, 0.05% sodium azide
Temperatura di conservazione -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità