Anti-APE1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: Thermo Scientific
In IHC applications, this antibody can be competitively inhibited from recognizing the APE1 antigen in tissues using APE1 protein. This antibody can be used on frozen sections, fixed-paraffin sections and cytospin preps. Suggested positive control: Hela whole cell extract, antigen standard for APEX1 (transient overexpression lysate). The mammalian apurinic/apyrimidinic endonuclease (APE/ref-1) is responsible for the repair of AP sites in DNA. In addition, this enzyme has been shown to function as a redox factor facilitating the DNA binding capability of FOS, JUN, NfkB, HIF-1a as well as other transcription factors. Recently, APE has also been shown to control p53 activity through redox alteration. APE is also linked to apoptosis, associated with thioredoxin, and altered levels of APE have been found in some cancers. APE appears to form a unique link between the DNA base excision pathway, oxidative signaling, transcription regulation, cancer and cell-cycle control.
Type: Primary
Antigen: APE1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat, Rabbit, Primates, Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µL 100 µl PIEAPA116500 Blocked
Codice articolo fornitore: PA116500
Codice articolo locale: PIEAPA116500
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Specifiche
Antigene APE1
Nome antigene APE1
Reattività Human, Mouse, Primates, Rabbit, Rat
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
ChIP Yes
Neutralisation Yes
Sinomini antigene Apurinic/apy, Apurinic/apyrimidinic (abasic) endonuclease, APEN, AP lyase, AP endonuclease class I, Apurinic Endonuclase Factor 1, APEX nuclease, APE1
ID gene 328, 79116, 11792
Concentrazione 0.5 mg/ml
Immunogeno Affinity purified human Apurinic/Apyrimidinic Endonuclease (APE/ref-1) fusion protein
Purificazione Antigen affinity chromatography
Forma Liquid
Tampone di conservazione tris glycine, 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide
Temperatura di conservazione -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità