Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Anti-PAX1 Rabbit polyclonal antibody unconjugated

Fornitore: Abcam
Type: Primary
Antigen: PAX1 (paired box 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse



 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 400 µl ABCAAB111752-400
Codice articolo fornitore: AB111752-400
Codice articolo locale: ABCAAB111752-400

Specifiche

Antigene PAX1
Nome antigene Paired box 1
Reattività Mouse, Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
 

Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno

Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.

ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI