Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Anti-FBXL17 Rabbit polyclonal antibody unconjugated

Fornitore: Abcam
Type: Primary
Antigen: FBXL17 (F-box and leucine-rich repeat protein 17)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human



Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µl 50 µl ABCAAB111683-50
Codice articolo fornitore: AB111683-50
Codice articolo locale: ABCAAB111683-50

Specifiche

Antigene FBXL17
Nome antigene F-box and leucine-rich repeat protein 17
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità