Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Anti-LAYN Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: MM0448-4F33]

Fornitore: Abcam
Type: Primary
Antigen: LAYN (layilin)
Clonality: monoclonal
Clone: MM0448-4F33
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2
Reactivity: Human



 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µg 50 µG ABCAAB89790-50
Codice articolo fornitore: AB89790-50
Codice articolo locale: ABCAAB89790-50

Specifiche

Antigene LAYN
Nome antigene layilin
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Monoclonal
Tipo anticorpo Primary
Clone MM0448-4F33
Host Mouse
Isotype IgG2
Western blot Yes
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
 

Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno

Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.

ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI