Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Goat Anti- IgM Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fornitore: Abcam
Type: Secondary
Antigen: IgM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:



 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
500 µl 500 µl ABCAAB49962-500
Codice articolo fornitore: AB49962-500
Codice articolo locale: ABCAAB49962-500

Specifiche

Antigene IgM
Nome antigene IgM
Coniugazione HRP (Horseradish Peroxidase)
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Secondary
Host Goat
Isotype IgG
ELISA Yes
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
 

Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno

Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.

ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI