Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Anti-ZSCAN22 Rabbit Polyclonal Antibody

Fornitore: Biorbyt
Type: Primary
Antigen: ZSCAN22 (zinc finger and SCAN domain containing 22)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human


Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG BIRBORB126530-100
Codice articolo fornitore:: ORB126530-100
Codice articolo locale:: BIRBORB126530-100
200 µg 200 µG BIRBORB126530-200
Codice articolo fornitore:: ORB126530-200
Codice articolo locale:: BIRBORB126530-200

Specifiche

Antigene ZSCAN22
Nome antigene zinc finger and SCAN domain containing 22
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo none
Western Blot Yes
ELISA Yes
Immunochimica Yes
Concentrazione 1 mg/ml
Purificazione purified by affinity chromatography
Storage Buffer PBS (without Mg2+ and Ca2+), pH 7,4, 150mM NaCl, 0,02% sodium azide and 50% glycerol.
Storage temperature Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Select Product:

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità