Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Anti-PAICS Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4F4]
Fornitore: Abnova
Type: Primary
Antigen: PAICS
Clonality: Monoclonal
Clone: 4F4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µg ABNOH00010606-M01
Codice articolo fornitore: H00010606-M01
Codice articolo locale: ABNOH00010606-M01
Specifiche
Antigene PAICS
Nome antigene Phosphoribosylaminoimidazole Carboxylase Phosphoribosylaminoimidazole Succinocarboxamide Synthetase
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Monoclonal
Tipo anticorpo Primary
Clone 4F4
Host Mouse
Isotipo none
Western blot Yes
ELISA Yes
Sinomini antigene ADE2, ADE2H1, PAIS, AIRC
ID gene 10606
Assorbimento incrociato non
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità