Anti-AHSA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4F3-B6]
Fornitore: Abnova
Type: Primary
Antigen: AHSA1
Clonality: Monoclonal
Clone: 4F3-B6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µg ABNOH00010598-M02
Codice articolo fornitore: H00010598-M02
Codice articolo locale: ABNOH00010598-M02
Specifiche
Antigene AHSA1
Nome antigene Activator Of Heat Shock 90kDa Protein ATPase Homolog 1
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Monoclonal
Tipo anticorpo Primary
Clone 4F3-B6
Host Mouse
Isotipo none
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Sinomini antigene AHA1, p38, C14orf3
ID gene 10598
Assorbimento incrociato non
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI