Anti-AGR2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7E8]
Fornitore: Abnova
Type: Primary
Antigen: AGR2
Clonality: Monoclonal
Clone: 7E8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µg ABNOH00010551-M07
Codice articolo fornitore: H00010551-M07
Codice articolo locale: ABNOH00010551-M07
Specifiche
Antigene AGR2
Nome antigene Anterior gradient protein 2 homolog
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Monoclonal
Tipo anticorpo Primary
Clone 7E8
Host Mouse
Isotipo none
Western blot Yes
ELISA Yes
Sinomini antigene HAG-2, HEL-S-116, GOB-4, AG2, XAG-2, PDIA17
ID gene 10551
Assorbimento incrociato non
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI