Anti-AGR2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7E9]
Fornitore: Abnova
Type: Primary
Antigen: AGR2
Clonality: Monoclonal
Clone: 7E9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
200 µl 200 µl ABNOH00010551-M04A
Codice articolo fornitore: H00010551-M04A
Codice articolo locale: ABNOH00010551-M04A
Specifiche
Antigene AGR2
Nome antigene Anterior gradient protein 2 homolog
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Monoclonal
Tipo anticorpo Primary
Clone 7E9
Host Mouse
Isotipo none
Western blot Yes
ELISA Yes
Sinomini antigene GOB-4, AG2, PDIA17, HAG-2, XAG-2, HEL-S-116
ID gene 10551
Assorbimento incrociato non
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità