Stampa…
Hai cercato: Sorbenti per TLC
10  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: * Green fluorescent indicator
Fornitore: Merck
Descrizione: Selection of standardised and modified silica gels that are available in many granulations and supplied from one single source, dedicated to chromatog...
Codice catalogo: (1.02330.0500)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.02330.0500
Codice articolo locale: MERC1.02330.0500
Descrizione: Cellulose microcrystalline, <20 µm, Confezione: In plastic
UOM: 1 * 500 g
MSDS
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: This TLC high purity grade silica gel with gypsum binder is used for thin layer chromatography plate preparation.
Codice catalogo: (42765.18)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 42765.18
Codice articolo locale: ALFA42765.18
Descrizione: This TLC high purity grade silica gel without binder, with fluorescent indicator is used for thin layer chromatography plate preparation.
UOM: 1 * 50 g
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: This TLC high purity grade silica gel without binder is used for thin layer chromatography plate preparation.
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: This TLC high purity grade silica gel with gypsum binder and fluorescent indicator is used for thin layer chromatography plate preparation.
Fornitore: MACHEREY-NAGEL
Descrizione: Silica adsorbents for thin layer chromatography.
Fornitore: MACHEREY-NAGEL
Descrizione: Polyamide 6 adsorbents for thin layer chromatography.
Fornitore: MACHEREY-NAGEL
Descrizione: Fluorescent indicators for thin layer chromatography.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom