Stampa…
Card per macchie di sangue, Whatman™
Fornitore: Qiagen
Whatman™
512-1150EA 457 EUR
512-1150
Card per macchie di sangue, Whatman™
Sistemi di conservazione acidi nucleici
Per la raccolta e il trasporto di sangue e fluidi corporei.
  • In carta da filtro assorbente
  • Per una raccolta dei campioni efficiente
  • Caratterizzata da una copertura protettiva che agevola l'asciugatura del campione, proteggendolo dal contatto diretto
  • Progettata per la manipolazione a breve termine di campioni biologici