Stampa…
Hai cercato: Piastre contact per microbiologia
20  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Disponibili in due confezionamenti: 24 piastre in triplo involucro e 30 piastre in doppio involucro. Le piastre sono confezionate in blister a 6 scomp...
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Le piastre a contatto sono ideali per il monitoraggio della contaminazione microbiologica delle superfici e dell'aria (con un campionatore d'aria) in ...
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: L'intera gamma di piastre a contatto è realizzata con materie prime di elevata qualità. Tutti i terreni di coltura sono realizzati utilizzando basi di...
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: These contact plates, with triple-bagged sterile packaging and lockable lid, are ideal for environmental control of air, surfaces, gloves and overalls...
Codice catalogo: (710-0961)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: PBIB15496.B
Descrizione: Used in combination with contact plates, the contact weight enables the standardisation of microbiological surface control between operators. It appli...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: LIOFILCHEM S.R.L.
Descrizione: La confezione in blister a strappo soddisfa gli standard di qualità e protezione più elevati. La confezione in blister, prodotta in modo completamente...
Fornitore: LIOFILCHEM S.R.L.
Descrizione: The new peelable blister pack fulfills the highest quality and protection standards for the plate. The blister pack, produced fully automatically and ...
Fornitore: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Descrizione: Contact plate, Sabouraud dextrose agar, Applicazione: Yeast and moulds
Fornitore: 3M Food Safety
Descrizione: The 3M™ Petrifilm™ High-sensitivity coliform count plate accommodates 5 ml samples and detection of low levels of confirmed coliforms in 24 hours.
Fornitore: 3M Food Safety
Descrizione: 3M™ Petrifilm™ Rapid Yeast and Mold Count Plates simplify and accelerate detection. Featuring a new indicator technology that makes colonies easier to...
Fornitore: 3M Food Safety
Descrizione: The 3M™ Petrifilm™ Lactic acid bacteria count plate is a time-saving, sample-ready plate designed to determine total lactic acid bacteria populations ...
Fornitore: 3M Food Safety
Descrizione: 3M™ Petrifilm™ Rapid coliform count plates are designed to provide fast, accurate results in detecting coliform contamination.
Fornitore: 3M Food Safety
Descrizione: 3M™ Petrifilm™ Rapid E. coli/coliform count plates provide a cost-effective, convenient and reliable method for testing equipment, raw material...
Fornitore: HYSERVE GMBH & CO. KG
Descrizione: Compact Dry è un terreno disidratato pronto all'uso in piastra rigida con coperchio per la coltura e la conta dei microrganismi negli alimenti, e per...
Fornitore: NISSUI PHARMA SOLUTIONS
Descrizione: Compact Dry è un terreno disidratato pronto all'uso in piastra rigida con coperchio per la coltura e la conta dei microrganismi negli alimenti, e per...
Codice catalogo: (APPC433745.0922)
Fornitore: PanReac AppliChem
Codice articolo fornitore: 433745.0922
Codice articolo locale: APPC433745.0922
Descrizione: Violet red bile glucose agar (VRBG) is used as a culture media for microbiology.
UOM: 1 * 30 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom