Stampa…
Titolatori automatici, TitraLab® AT1000
Fornitore: Hach
TitraLab®
661-0200EA 3290 EUR
661-0200 661-0201 661-0199 661-0206 661-0207 661-0204 661-0205 661-0202
Titolatori automatici, TitraLab® AT1000
Titolatori
I titolatori automatici offrono risultati affidabili senza dover eseguire analisi complicate. Utilizzano kit specifici per facilitare e velocizzare la configurazione e l'esecuzione di un test. Ideali per acqua potabile, acque reflue, alimenti e bevande e settore petrolchimico.
  • Tipi di titolazione: potenziometrica (zero e corrente imposta), amperometrica, colorimetrica
  • Nessuna interpretazione da parte dell'operatore o processi manuali, per risultati rapidi, precisi e ripetibili
  • Metodi di titolazione preprogrammati per il rilevamento degli endpoint e per eliminare i calcoli manuali
  • Con 1 o 2 siringhe e 0, 1 o 2 pompe peristaltiche integrate (in base al modello)
  • Per utilizzi con elettrodi IntelliCAL MTC, analogici o fotocolorimetrici ('Plug&Play' Digital)
  • Porta USB per il collegamento dello strumento a una stampante, mouse, tastiera o hub USB
N. massimo di applicazioni: 5 (AT1102/AT1112/AT1122) o 10 (AT1222)