I rivestimenti per la decontaminazione di pavimenti b'mat utilizzano un polimero brevettato per attrarre e trattenere oltre il 98% di particelle provenienti da scarpe e ruote. Le particelle vengono attratte naturalmente dalla superficie del pavimento e vengono quindi rimosse solo mediante pulizia a umido. I rivestimenti per decontaminazione di pavimenti b'mat devono essere incollati al pavimento per garantire una tenuta perfetta e la massima durata. La soluzione ideale per il controllo della contaminazione in spogliatoi, in zone di accesso del materiale e in camere bianche.
- Per ristabilirne la piena efficacia, è sufficiente passare il mocio, sciacquare e asciugare
- Il profilo basso (spessore di appena 2,5 mm) e i bordi smussati in PVC saldati su tutti i lati evita il rischio di inciampare e consente agli operatori di spingere i carrelli senza sforzi eccessivi
- Eccezionale resistenza al peso: ideale per essere calpestato ed essere sottoposto alla pressione esercitata da carrelli a mano e di sollevamento pesanti
- Proprietà principali del polimero: batteriostatico, ESD, anti-degassamento, resistenza alle sostanze chimiche
Coefficiente di attrito: 2,02 (ASTM C1028), 4,05 (Tortus)
Resistenza di carico: 84 kg/cm²
Resistenza termica: uso a temperature comprese tra 0 e 50 °C
Resistività della superficie: 108 Ω/cm²
Colore: blu