Stampa…
Hai cercato: Guanti
1 003  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"1003"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These ambidextrous gloves provide extra protection, particularly for sensitive skin.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Questi guanti ambidestri sottili sono adatti per l'uso in applicazioni mediche, di lavorazione degli alimenti e per applicazioni generiche in aree non...
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR cleanroom nitrile gloves are manufactured from a synthetic copolymer of acrylonitrile, butadiene and methylacrylic acid and provide reliable, dura...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Fodere per guanti di lunga durata e riutilizzabili realizzate in 100% nylon, compatibili con i severi requisiti delle camere bianche e utilizzabili co...
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Guanti ambidestri e di lunga durata ideali per la manipolazione degli alimenti, per il settore della ristorazione e per lavori in cucina, per applicaz...
Promo
Codice catalogo: (HOIT110213)
Fornitore: Hubei Orient International
Codice articolo locale: HOIT110213
Descrizione: These disposable gloves are made from polyethene.
UOM: 1 * 10.000 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR® cleanroom soft, nitrile gloves are manufactured from carboxylated acrylonitrile butadiene that provides reliable, durable and comfortable hand pr...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR® cleanroom nitrile gloves are manufactured from a synthetic copolymer of acrylonitrile, butadiene and methylacrylic acid, that provides reliable, ...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR® cleanroom latex gloves provides reliable, durable and comfortable hand protection during demanding cleanroom applications.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR® precision grip gloves with polyurethane coating provide basic cut protection and protection against mechanical risks.
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: The VWR® Advanced glove with polyurethane coating provides enhanced cut protection for a range of applications that would include a high risk of cuts.
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: This VWR® glove with polyurethane coating provides superior cut protection for applications that include a high risk of cuts.
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: This VWR® glove with polyurethane coating provides general cut protection for the widest range of applications.
Promo
Fornitore: Hubei Orient International
Descrizione: These disposable gloves are made from LDPE.
Promo
Fornitore: Hubei Orient International
Descrizione: These disposable gloves are made from polyethene.
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Guanti ambidestri, leggeri e di buona durata ideali per la manipolazione degli alimenti, per il settore della ristorazione e per lavori in cucina, app...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 1 003
no targeter for Bottom