Stampa…
Hai cercato: Spedizione di wafer
22  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (216-1588)
Fornitore: ENTEGRIS INC
Codice articolo fornitore: H931201011116
Codice articolo locale: ENTEH931201011116
Descrizione: Il caricatore di wafer singolo H 93 è progettato per trattenere in modo sicuro il wafer e ridurre al minimo la generazione di particelle. Impilabile c...
UOM: 1 * 5 pezzi
Fornitore: ENTEGRIS INC
Descrizione: Per wafer da 1,0"; 1,5"; 2,0" e 2,5". Un'ampia area sul coperchio offre lo spazio per l'etichettatura.
Fornitore: ENTEGRIS INC
Descrizione: Horizontal wafer shipper.
Promo
Codice catalogo: (ENTEH6620-0009)
Fornitore: ENTEGRIS INC
Codice articolo fornitore: H6620-0009
Codice articolo locale: ENTEH6620-0009
Descrizione: Wafer handling, Multiple wafer shipping boxes for 2,5" and smaller wafer handling, Assembly, shrink-wrapped, PP, natural
UOM: 1 * 80 pezzi
Codice catalogo: (ENTEZ200-0203)
Fornitore: ENTEGRIS INC
Codice articolo fornitore: Z200-0203
Codice articolo locale: ENTEZ200-0203
Descrizione: Polycarbonate, clear.
UOM: 1 * 10 pezzi
Fornitore: ENTEGRIS INC
Descrizione: Wafer handling, Wafer shippers, H 22 series, wafer size 76,2 mm (3"), Spring, low force, Materiale: PP, Colore: naturale
Fornitore: ENTEGRIS INC
Descrizione: Multiple film frame shippers provide a safe and effective way to ship and store up to 25 wafers, or singulated die, mounted to film frames. Special ap...
Codice catalogo: (216-1590)
Fornitore: ENTEGRIS INC
Codice articolo fornitore: H9360-101-1116
Codice articolo locale: ENTEH9360-101-1116
Descrizione: Per applicazioni di spedizione e stoccaggio. Contiene un wafer rivolto verso il basso, con contatto solo sui bordi del wafer. I cuscinetti sostituibil...
UOM: 1 * 25 pezzi
Fornitore: ENTEGRIS INC
Descrizione: This SmartStack® contactless horizontal wafer shippers safely protect and transport bumped wafers in full, thin or ultrathin thickness.
Fornitore: ENTEGRIS INC
Descrizione: Conical pocket holds one wafer face down contacting only the edge of the wafer.
Fornitore: ENTEGRIS INC
Descrizione: H 22 Series
Conical pocket holds one wafer facedown contacting only the wafer’s edges.
Fornitore: ENTEGRIS INC
Descrizione: Ultrapak® series multiple wafer shipping boxes are made of Ultrapure polypropylene materials that provide a clean shipping environment and assure low ...
Fornitore: ENTEGRIS INC
Descrizione: For shipping and storage applications.
Fornitore: ENTEGRIS INC
Descrizione: Ultrapak® series multiple wafer shipping boxes are made of Ultrapure polypropylene materials that provide a clean shipping environment and assure low ...
Fornitore: ENTEGRIS INC
Descrizione: Ultrapak® series multiple wafer shipping boxes are made of Ultrapure polypropylene materials that provide a clean shipping environment and assure low ...
Fornitore: ENTEGRIS INC
Descrizione: Film frame shippers provide a convenient, safe and ergonomic means to ship and store wafers mounted on film frames. Film frame shippers are designed t...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom