Stampa…
Hai cercato: Standard per punto di fusione
19  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (04229-5G)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 04229-5G
Codice articolo locale: SUPL04229-5G
Descrizione: Mettler-Toledo Calibration substance ME 30130610, Sodium methanesulfonate, traceable to primary standards (LGC).
UOM: 1 * 5 g
Codice catalogo: (94993-5G)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 94993-5G
Codice articolo locale: SUPL94993-5G
Descrizione: Mettler-Toledo Calibration substance ME 30130598, Methyltriphenylphosphoniumbromide, tracable to primary standards (LGC).
UOM: 1 * 5 g
Codice catalogo: (15809-5G)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 15809-5G
Codice articolo locale: SUPL15809-5G
Descrizione: Mettler-Toledo Calibration substance ME 30130597, p-Toluamide, traceable to primary standards (LGC).
UOM: 1 * 5 g
Fornitore: Merck
Descrizione: Melting point standards are used to identify compounds and estimate purity. These standards can be used with any melting point apparatus.
Codice catalogo: (49143-5G)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 49143-5G
Codice articolo locale: SUPL49143-5G
Descrizione: Mettler-Toledo Calibration substance ME 51143095, Potassium nitrate, traceable to primary standards (LGC).
UOM: 1 * 5 g
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Questi standard possono essere utilizzati con qualsiasi apparato per punto di fusione. Sono preparati utilizzando materie prime pure. I punti di fusio...
Codice catalogo: (42123-5G)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 42123-5G
Codice articolo locale: SUPL42123-5G
Descrizione: Mettler-Toledo Calibration substance ME 30130599, Sodium acetate anhydrous, tracable to primary standards (LGC).
UOM: 1 * 5 g
Codice catalogo: (44770-5G)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 44770-5G
Codice articolo locale: SUPL44770-5G
Descrizione: Mettler-Toledo calibration substance ME 30034252, traceable to primary standards.
UOM: 1 * 5 g
Codice catalogo: (PHR1091-1G)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: PHR1091-1G
Codice articolo locale: SUPLPHR1091-1G
Descrizione: Vanillin, Punto di fusione: ∼82 °C
UOM: 1 * 1 g
MSDS
Codice catalogo: (1711009.)
Fornitore: USP
Codice articolo fornitore: 1711009
Codice articolo locale: USPH1711009
Descrizione: USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference ...
UOM: 1 * 1 g
Codice catalogo: (1004001.)
Fornitore: USP
Codice articolo fornitore: 1004001
Codice articolo locale: USPH1004001
Descrizione: USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference ...
UOM: 1 * 1 g
Codice catalogo: (1514008.)
Fornitore: USP
Codice articolo fornitore: 1514008
Codice articolo locale: USPH1514008
Descrizione: USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference ...
UOM: 1 * 1 g
MSDS
Codice catalogo: (1633007.)
Fornitore: USP
Codice articolo fornitore: 1633007
Codice articolo locale: USPH1633007
Descrizione: USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference ...
UOM: 1 * 1 g
Codice catalogo: (1653117.)
Fornitore: USP
Codice articolo fornitore: 1653117
Codice articolo locale: USPH1653117
Descrizione: USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference ...
UOM: 1 * 1 g
Codice catalogo: (1086006.)
Fornitore: USP
Codice articolo fornitore: 1086006
Codice articolo locale: USPH1086006
Descrizione: USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference ...
UOM: 1 * 1 g
Codice catalogo: (1534209.)
Fornitore: USP
Codice articolo fornitore: 1534209
Codice articolo locale: USPH1534209
Descrizione: USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference ...
UOM: 1 * 1 g
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom