Stampa…
VWR®, Secchielli portaghiaccio, rettangolari, con coperchio
Fornitore: VWR
VWR®
216-1519EA 88.4 EUR
VWRU10146-188 216-1519 216-1518 216-1517 VWRU10146-184 VWRU10146-186 VWRU10146-290 VWRU10146-192 VWRU10146-292 216-1510 VWRU10146-194 216-1516 216-1515 216-1514 VWRU10146-190 216-1513
VWR®, Secchielli portaghiaccio, rettangolari, con coperchio
Contenitori portaghiaccio
Poliuretano espanso.
  • Resistenza termica da −76 a +70 °C
  • Estremamente robusti, a tenuta ermetica, impilabili, leggeri
  • Disponibili in due formati e quattro colori
  • Impilabili per risparmiare spazio sul banco di lavoro
  • Design con labbro antigoccia, per scaricare in modo semplice i liquidi
  • Con coperchio, per ridurre il livello di evaporazione di ghiaccio secco, ghiaccio d'acqua e soluzioni saline
Ideali per lo stoccaggio di campioni, questi secchielli mantengono caldi o freddi flaconi, provette, soluzioni e colture. Adatti per utilizzi con ghiaccio secco, ghiaccio d'acqua e soluzioni saline. Solo per stoccaggio in congelatore.