  • Parametri
    • Articoli in magazzino (1)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Hai cercato: "scrub-brushes"
https://it-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/44/18709644.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Seleziona per:
Fornitore:  PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Descrizione:   Joint scrubber/brush for gaps in hygienically sensitive areas.
Codice catalogo: (PPSA3590500)
Fornitore:  PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Codice articolo fornitore:: 3590500
Codice articolo locale:: PPSA3590500
Descrizione:   Hand brush with long handle for hygienically sensitive areas.
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (MICRBRWH-30)
Fornitore:  MICRONOVA
Codice articolo fornitore:: BRWH-30
Codice articolo locale:: MICRBRWH-30
Descrizione:   Spazzola, Per: Valve, Valve brush, autoclavable, Materiale: Setole in nylon, Ø testa: 102 mm, Lunghezza totale: 762 mm, Impugnatura: Plastic handle
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (VILE145873)
Fornitore:  FHP VILEDA SCS
Codice articolo fornitore:: 145873
Codice articolo locale:: VILE145873
Descrizione:   Brush in strong density polypropylene plastic stock incl. pin hole and high quality polyester PBT-filaments
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (KINGVI00392)
Fornitore:  KING DISPOSABLES
Codice articolo fornitore:: VI00392
Codice articolo locale:: KINGVI00392
Descrizione:   These brushes include plastic frame with white and blue PBT bristles.
UOM:  1 * 10 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 5  di 5