  • Parametri
    • Articoli in magazzino (43)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Spazzole per la pulizia della vetreria
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/23/18945323.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"43"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Ideali per la pulizia di flaconi e numerosi altri utensili di laboratorio.
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Setole bianche o naturali con manico metallico. Ideali per la pulizia di vetreria per reagenti, burette, pipette, tubi flessibili e molti altri access...
Codice catalogo: (149-0203)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI149-0203
Descrizione:   Setole in nylon bianche con manico di filo metallico. Ideali per la pulizia di tubetti, provette e numerosi altri piccoli recipienti.
UOM:  1 * 5 pezzi
Codice catalogo: (149-0215)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI149-0215
Descrizione:   Setole naturali bianche con manico di filo metallico. Ideali per la pulizia di burette, tubi lunghi e tubi flessibili.
UOM:  1 * 5 pezzi
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Setole di nylon bianche o nere con manico di filo metallico. Ideali per la pulizia di bottiglie, cilindri e vetreria per reagenti.
Codice catalogo: (149-0135)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI149-0135
Descrizione:   Setole in nylon bianche con manico di plastica. Ideali per la pulizia di becker graduati e altri utensili da laboratorio cilindrici.
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (149-0105)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI149-0105
Descrizione:   Setole in nylon nere con manico di legno. Ideali per la pulizia di damigiane e palloni.
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Setole naturali bianche con manico di plastica flessibile. Ideali per la pulizia di beute, palloni, palloni per Kjeldahl, palloni di reazione e di mis...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 43
  1  2  3  4  5  6  Prossimo
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI